2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5271-1G PC5271-5G
APOSPC5271-1GEA 0 EUR
APOSPC5271-1G APOSPC5271-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532491
Núm. CAS: 914637-07-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III