2-(Trifluorometil)piridina

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluorometil)piridina
2-(Trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Pto. Ebullición: 139…141 °C/754mmHg
Densidad: 1.275 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183562
Núm. CAS: 368-48-9
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR