2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 37.7 EUR
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532493
Núm. CAS: 177420-63-2