2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
PC5277-1G PC5277-5G PC5277-25G
APOSPC5277-1GEA 66.7 EUR
APOSPC5277-1G APOSPC5277-5G APOSPC5277-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532494
Núm. CAS: 24821-17-8