Hexafluoroantimonato de nitrosio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexafluoroantimonato de nitrosilo
PC5278-25G PC5278-5G
APOSPC5278-25GEA 473 EUR
APOSPC5278-25G APOSPC5278-5G
Hexafluoroantimonato de nitrosio 98%
Hexafluoroantimonato de nitrosio
Formula: F₆NOSb
MW: 265.76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042550
Núm. CAS: 16941-06-3
UN: 1759
ADR: 8 II