α-α-α-Trifluoro-2,3-diaminotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluorometil)benceno-1,2-diamina
PC5279-1G PC5279-5G PC5279-25G
APOSPC5279-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5279-1G APOSPC5279-5G APOSPC5279-25G
α-α-α-Trifluoro-2,3-diaminotolueno 97%
α-α-α-Trifluoro-2,3-diaminotolueno
Formula: C₇H₇F₃N₂
Pto. Ebullición: 125 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08532495
Núm. CAS: 360-60-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III