Hexafluorofosfato de nitrosio 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5280-25G PC5280-5G
APOSPC5280-25GEA 693 EUR
APOSPC5280-25G APOSPC5280-5G
Hexafluorofosfato de nitrosio 96%
Hexafluorofosfato de nitrosio
Formula: F₆NOP
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040324
Núm. CAS: 16921-91-8
UN: 3260
ADR: 8,III