2-Cloro-3,6-difluorobenzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5286-5G PC5286-1G
APOSPC5286-5GEA 126 EUR
APOSPC5286-5G APOSPC5286-1G
2-Cloro-3,6-difluorobenzamida 98%
2-Cloro-3,6-difluorobenzamida
Formula: C₇H₄ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631444
Núm. CAS: 261762-40-7