2-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído 98%
2-Cloro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57
Pto. de fusión: 37…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792414
Núm. CAS: 93118-03-7