6-Nitro-2,3,4-trifluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroanilina
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroanilina 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoroanilina
Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,1 g/mol
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174089
Núm. CAS: 148416-38-0