2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 89.9 EUR
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃N₂O₄
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052324
Núm. CAS: 787-57-5