2-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5292-25G
PC5292-5G
PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA
26.1
EUR
APOSPC5292-25G
APOSPC5292-5G
APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina 98%
2-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₃ Pto. de fusión: 62…64 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00042326 Núm. CAS: 2267-23-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |