4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5294-10G PC5294-1G PC5294-5G PC5294-25G PC5294-50G PC5294-100G
APOSPC5294-10GEA 65.4 EUR
APOSPC5294-10G APOSPC5294-1G APOSPC5294-5G APOSPC5294-25G APOSPC5294-50G APOSPC5294-100G
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,16 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052846
Núm. CAS: 395-68-6