4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC5296-1G PC5296-5G
APOSPC5296-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,1600 g/mol
Pto. de fusión: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017994
Núm. CAS: 393-12-4
UN: 3261
ADR: 8,III