Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC5298-100G PC5298-25G PC5298-5G
APOSPC5298-100GEA 87 EUR
APOSPC5298-100G APOSPC5298-25G APOSPC5298-5G
Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico 97%
Ácido 5-nitro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
Formula: C₈H₄F₃NO₄
Pto. de fusión: 127…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024509
Núm. CAS: 328-80-3