2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
PC52999-10G PC52999-1G PC52999-5G
APOSPC52999-10GEA 551 EUR
APOSPC52999-10G APOSPC52999-1G APOSPC52999-5G
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄FIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800813
Núm. CAS: 1000577-82-1