Ácido 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53000-1G PC53000-25G PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA 21.9 EUR
APOSPC53000-1G APOSPC53000-25G APOSPC53000-5G
Ácido 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoico 98%
Ácido 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08702773
Núm. CAS: 1020717-99-0