H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Difluoro-D-phenylalanine
PC530000-1G PC530000-5G
APOSPC530000-1GEA 111 EUR
APOSPC530000-1G APOSPC530000-5G
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631988
Núm. CAS: 266360-63-8