(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530011-1G PC530011-500MG PC530011-5G
APOSPC530011-1GEA 348 EUR
APOSPC530011-1G APOSPC530011-500MG APOSPC530011-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,2954 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427919
Núm. CAS: 479064-88-5