4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530018-1G PC530018-250MG
APOSPC530018-1GEA 536 EUR
APOSPC530018-1G APOSPC530018-250MG
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08144103
Núm. CAS: 473706-11-5