1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530021-1G PC530021-5G
APOSPC530021-1GEA 140 EUR
APOSPC530021-1G APOSPC530021-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374444
Núm. CAS: 104173-41-3