1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530022-1G PC530022-5G
APOSPC530022-1GEA 0 EUR
APOSPC530022-1G APOSPC530022-5G
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800624
Núm. CAS: 214262-97-2