1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC530023-1G PC530023-250MG
APOSPC530023-1GEA 217 EUR
APOSPC530023-1G APOSPC530023-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₅FO₂
MW: 222,2554 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800627
Núm. CAS: 214263-00-0