3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-ol hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
PC530026-1G
APOSPC530026-1GEA 207 EUR
APOSPC530026-1G
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-ol hydrochloride 97%
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-ol hydrochloride
Formula: C₅H₉ClF₃NO
MW: 191,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19982573
Núm. CAS: 1334147-81-7