4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530028-1G PC530028-5G
APOSPC530028-1GEA 313 EUR
APOSPC530028-1G APOSPC530028-5G
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅ClFNO
MW: 231,690 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115015
Núm. CAS: 3202-34-4