4-Cloro-2,6-difluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC53003-5G PC53003-1G
APOSPC53003-5GEA 104 EUR
APOSPC53003-5G APOSPC53003-1G
4-Cloro-2,6-difluorobenzonitrilo 98%
4-Cloro-2,6-difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂ClF₂N
Número MDL: MFCD06660237
Núm. CAS: 886500-41-0