2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC530041-1G PC530041-500MG
APOSPC530041-1GEA 654 EUR
APOSPC530041-1G APOSPC530041-500MG
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060976
Núm. CAS: 3225-74-9