Ácido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 236 EUR
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
Ácido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico 98%
Ácido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Pto. de fusión: 182…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203570
Núm. CAS: 196194-58-8