N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5'-Bromo-2'-fluoroacetanilide
PC53006-1G PC53006-5G
APOSPC53006-1GEA 158 EUR
APOSPC53006-1G APOSPC53006-5G
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline
Formula: C₈H₇BrFNO
Pto. de fusión: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546480
Núm. CAS: 88288-12-4