3,4-Difluorotiofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorobencenotiol
PC5301-25G PC5301-5G
APOSPC5301-25GEA 430 EUR
APOSPC5301-25G APOSPC5301-5G
3,4-Difluorotiofenol 97%
3,4-Difluorotiofenol
Formula: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Pto. Ebullición: 169…170 °C
Densidad: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48,9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094279
Núm. CAS: 60811-24-7
UN: 3336
ADR: 3,III