2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC53010-5G PC53010-1G
APOSPC53010-5GEA 364 EUR
APOSPC53010-5G APOSPC53010-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652439
Núm. CAS: 1073477-22-1