3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC5302-25G
APOSPC5302-25GEA 105 EUR
APOSPC5302-25G
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂FN₂
MW: 197,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094280
Núm. CAS: 517920-75-1