2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-{2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}benzonitrile
PC53020-1G
PC53020-25G
PC53020-5G
APOSPC53020-1GEA
244
EUR
APOSPC53020-1G
APOSPC53020-25G
APOSPC53020-5G
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Formula:
C₁₆H₁₀F₃NO MW: 289.26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02260754 Núm. CAS: 146653-56-7 |