3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53021-1G PC53021-5G PC53021-10G PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA 30.6 EUR
APOSPC53021-1G APOSPC53021-5G APOSPC53021-10G APOSPC53021-25G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Pto. de fusión: 92…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111905
Núm. CAS: 886615-30-1