(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromodifluoro(trimethylsilyl)methane
PC53035-5G PC53035-25G PC53035-1G
APOSPC53035-5GEA 109 EUR
APOSPC53035-5G APOSPC53035-25G APOSPC53035-1G
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formula: C₄H₉BrF₂Si
MW: 203,10 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18641931
Núm. CAS: 115262-01-6
UN: 1993
ADR: 3,III