4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5304-5G PC5304-25G
APOSPC5304-5GEA 109 EUR
APOSPC5304-5G APOSPC5304-25G
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClF₂N
Pto. de fusión: 173…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095381
Núm. CAS: 144230-52-4