3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
PC53040-10G PC53040-5G
APOSPC53040-10GEA 157 EUR
APOSPC53040-10G APOSPC53040-5G
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Formula: C₅H₇F₃O₂
MW: 156,11 g/mol
Pto. Ebullición: 76…77 °C
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445819
Núm. CAS: 889940-13-0