1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53076-1G PC53076-5G PC53076-10G
APOSPC53076-1GEA 261 EUR
APOSPC53076-1G APOSPC53076-5G APOSPC53076-10G
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390897
Núm. CAS: 1242258-38-3