Nonafluoro-4-iodobutano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5310-100G PC5310-25G PC5310-500G
APOSPC5310-100GEA 120 EUR
APOSPC5310-100G APOSPC5310-25G APOSPC5310-500G
Nonafluoro-4-iodobutano 98%
Nonafluoro-4-iodobutano
Formula: C₄F₉I
Pto. Ebullición: 64…66 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001062
Núm. CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8