1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53105-1G PC53105-5G
APOSPC53105-1GEA 105 EUR
APOSPC53105-1G APOSPC53105-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₈F₂O₂
Pto. Ebullición: 48…51 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800643
Núm. CAS: 195136-69-7