4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53109-10G PC53109-1G PC53109-5G
APOSPC53109-10GEA 609 EUR
APOSPC53109-10G APOSPC53109-1G APOSPC53109-5G
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Formula: C₄H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1448773-75-8
UN: 1993
ADR: 3,III