2-Bromo-4,5-difluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC53115-1G
PC53115-5G
APOSPC53115-1GEA
0
EUR
APOSPC53115-1G
APOSPC53115-5G
2-Bromo-4,5-difluorotolueno
2-Bromo-4,5-difluorotolueno
Formula:
C₇H₅BrF₂ Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07777160 Núm. CAS: 875664-38-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...