5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC53128-1G
PC53128-250MG
APOSPC53128-1GEA
256
EUR
APOSPC53128-1G
APOSPC53128-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234.0225 g/mol Pto. de fusión: 55…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22566379 Núm. CAS: 1224629-03-1 |