1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC5315-1G PC5315-5G
APOSPC5315-1GEA 114 EUR
APOSPC5315-1G APOSPC5315-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 31…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692445
Núm. CAS: 942474-32-0