2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
PC5317-1G PC5317-5G
APOSPC5317-1GEA 141 EUR
APOSPC5317-1G APOSPC5317-5G
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formula: C₁₂H₁₆FN₃O₃
MW: 269,28 g/mol
Pto. de fusión: 84…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08692441
Núm. CAS: 942474-49-9