Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-3-fluorobenzoate
PC53196-5G
APOSPC53196-5GEA 168 EUR
APOSPC53196-5G
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,1530 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11870179
Núm. CAS: 144851-82-1