1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC53201-10G
PC53201-1G
PC53201-5G
PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA
419
EUR
APOSPC53201-10G
APOSPC53201-1G
APOSPC53201-5G
APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₇BrF₂ Pto. Ebullición: 80…82 °C/9,75mmHg Densidad: 1,495 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11110333 Núm. CAS: 1000994-95-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |