1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53215-100G PC53215-25G PC53215-5G
APOSPC53215-100GEA 208 EUR
APOSPC53215-100G APOSPC53215-25G APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₄O
MW: 259,00 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657548
Núm. CAS: 168971-68-4