3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
PC53221-1G PC53221-250MG
APOSPC53221-1GEA 289 EUR
APOSPC53221-1G APOSPC53221-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₅FN₄
MW: 152,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15526909
Núm. CAS: 1034667-22-5