Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 75.4 EUR
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Formula: C₁₁H₁₆FO₃P
Pto. Ebullición: 150 °C/6mmHg
Densidad: 1,1425 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795966
Núm. CAS: 63909-58-0